Merck
W315605
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenol
≥98%, FG
Szinonimák:
1-ethyl-4-hydroxybenzene, 4-hydroxyphenyl ethane, p-ethylphenol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.16
FEMA-szám:
3156
Beilstein:
1363317
EC-szám:
Európai Tanács szám:
550
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
eCl@ss:
39023356
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.022
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
smoky; phenolic
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
gőznyomás
0.13 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
smoky; phenolic
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Ethylphenol (4-EP) is a para-substituted phenolic compound. It is one of the important aroma compounds in red wine. The aroma associated with 4-EP in red wine has been described as ′′horsy′′, ′′leather′′, ′′medicinal′′, ′′smoky′′, ′′barnyard′′, ′′animal′′ and ′′sweaty saddle′′-like. Production of 4-EP from p-coumaric acid in synthetic media utilizing several yeast species associated with wine production has been reported.
Alkalmazás
  • Sorption Behavior of Volatile Phenols at the Oak Wood/Wine Interface in a Model System.: This research explores the interaction between 4-ethylphenol and oak wood in wine aging, contributing to the understanding of volatile phenol adsorption and its impact on wine flavor (Barrera-García et al., 2006).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Removal of 4-Ethylphenol and 4-Ethylguaiacol with Polyaniline-Based Compounds in Wine-Like Model Solutions and Red Wine.
Carrasco-Sanchez V, et al.
Molecules (Basel), 20(8), 14312-14325 (2015)
Factors affecting the production of 4-ethylphenol by the yeast Dekkera bruxellensis in enological conditions.
Dias L, et al.
Food Microbiology, 20(4), 377-384 (2003)
Molecularly Imprinted High Affinity Nanoparticles for 4-Ethylphenol Sensing.
Garcia-Mutio D, et al.
Procedia Engineering, 120, 1132-1136 (2015)
Identification of yeasts isolated from wine-related environments and capable of producing 4-ethylphenol.
Dias L, et al.
Food Microbiology, 20(5), 567-574 (2003)
Phenol and para-substituted phenols electrochemical oxidation pathways.
Enache TA and Oliveira-Brett AM.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 655(1), 9-16 (2011)