Fontos dokumentumok
436224
Poly(4-vinylphenol)
average Mw ~25,000
Szinonimák:
PVP, Poly(4-hydroxystyrene)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
intrinsic viscosity parameters α=0.50, k=9.71 × 10-4 dL/g 25°C, in THF
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
average Mw ~25,000
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
belső viszkozitás
(α=0.50, k=9.71 × 10-4)
mp
360 °C (dec.)
átmeneti hőmérséklet
Tg 130-185 °C
oldhatóság
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.