Merck
380547
Sigma-Aldrich
4-Acetoxystyrene
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2C6H4CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
tartalmaz
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
viszkozitás
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Egyediség
Reactivity ratio: 4-Acetoxystyrene/styrene 1.02/0.80
4-Acetoxystyrene/methyl methacrylate 0.76/0.88
4-Acetoxystyrene/maleic anhydride 0/0
Alkalmazás
Polymer used in microlithography. Precursor to p-hydroxystyrene that is readily derivatized.
Tulajdonságok és előnyök
Undergoes free radical polymerization, similar to styrene
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator