Fontos dokumentumok
W243604
4-Ethylguaiacol
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
4-Ethyl-2-methoxyphenol, NSC 82313
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
bp
234-236 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
bacon; clove; leather; smoky; spicy
SMILES string
CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Co-culture fermentation by Saccharomycopsis fibuligera and lactic acid bacteria improves bioactivity and aroma profile of wheat bran and the bran-containing Chinese steamed bread.: This study examines the impact of co-culture fermentation on the bioactivity and aroma of wheat bran, with a focus on the contribution of 4-Ethylguaiacol to flavor enhancement in food processing, emphasizing its potential for improving the nutritional and sensory quality of baked goods (Tang et al., 2024).
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?