Fontos dokumentumok
536180
4-Vinylaniline
97%
Szinonimák:
4-Aminostyrene
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.626 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
sűrűség
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A monomer to prepare electrically conductive polyvinylaniline/polyaniline (PVAN/PANI) bilayer for surface modification of bacterial cellulose (BC) nanofibril network. This material can be utilized as an electrochemical biosensor for nerve regenerative medicine.
- To functionalize carbon nanodots for in vivo fluorometric biosensors, for the detection of mercury and cysteine.
- As a precursor to prepare conductive and biocompatible hydrogels forwound healing applications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?