Fontos dokumentumok
8.43803
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
Szinonimák:
2-Methoxy-4-vinylphenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
232-101-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
bp
224 °C/1013 hPa
mp
9-10 °C
sűrűség
1.11 g/cm3 at 14 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup