Fontos dokumentumok
141003
4-Vinylanisole
97%
Szinonimák:
4-Methoxystyrene
Teszt
97%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 6
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency:
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.562 (lit.)
bp
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?