Fontos dokumentumok
W379301
D-(−)-Ribose
≥98%
Szinonimák:
Dextro-ribose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
optikai aktivitás
[α]21/D −19.7°, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Alkalmazás
- Protective effect of thymoquinone on glycation of human myoglobin induced by d-ribose.: This study investigates the protective effects of thymoquinone against d-ribose-induced glycation in human myoglobin, highlighting potential therapeutic applications in preventing protein glycation (Liu et al., 2023).
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?