Fontos dokumentumok
X4625
D-Xylulose
≥95% (HPLC), syrup
Szinonimák:
D-threo-Pentulose
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
syrup
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
faintly yellow
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC1(O)OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-5(9)4(8)3(7)1-10-5/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4+,5?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQXVFWRQNMEDEE-PYHARJCCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)