Fontos dokumentumok
R3875
L-Rhamnose monohydrate
≥99%
Szinonimák:
6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
oranges
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
90 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in biofilm enhancement assay in S.pneumonia
- as a sugar drink in humans undergoing intestinal barrier permeability test
- for the standard curve generation in high performance liquid chromatography(HPLC)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)