Merck
666378
Sigma-Aldrich
D-Xylose-13C5
98 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-DEQZYICDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)