Fontos dokumentumok
W331309
4-Methyl-5-vinylthiazole
≥97%, FG
Szinonimák:
5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazole, Vinyl sulfurol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cocoa; musty; vegetable; nutty
SMILES string
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Safety and efficacy of the feed additive 4-methyl-5-vinylthiazole [15.018] belonging to chemical group 29 for all animal species (FEFANA asbl): This study evaluates the safety and efficacy of 4-Methyl-5-vinylthiazole as a feed additive, showcasing its applications in veterinary nutrition and its potential as a chemical intermediate in various industrial applications (EFSA Panel, 2023).
- Study on the influences of two thiazole flavor ingredients on Cu corrosion caused by chloride ion: This paper explores the effects of thiazole compounds, including 4-Methyl-5-vinylthiazole, on metal corrosion, providing insight into its potential uses in materials science and its role as an organic synthesis intermediate in creating corrosion inhibitors (Mo et al., 2017).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?