Fontos dokumentumok
G5001
DL-Glyceraldehyde
≥90% (GC)
Szinonimák:
α,β-Dihydroxypropionaldehyde, 2,3-Dihydroxypropanal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
145 °C ((293 °F ))
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]C(=O)C(O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNQZXJOMYWMBOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as modifying reagent in the preparation of crystallization solution
- as a substrate to measure aldose reductase activity
- in the preparation of d/l-glyceraldehyde stock to determine the specific activity of GAPDH (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3