biológiai forrás
cell culture
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 18.2 to 19.4 °, c = 4% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
hasznos pH-tartomány
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
154-158 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as one of the component to stimulate microbial activity
- for the enhancement of biofilm formation
- as a part of biochemical tests for the identification of B. cereus group
- for substrate screening characterization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?