Fontos dokumentumok
W325501
L-(+)-Arabinose
99%
Szinonimák:
(+)-arabinose, (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, L(+)-Pectinose, L-arabino-pentose, Pectin sugar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]/D 102 to 105°, c = 10 in H2O (24 hours)
mp
160-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?