Merck
W352101
Sigma-Aldrich
Propyl mercaptan
≥97%
Szinonimák:
1-Propanethiol, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.16
FEMA-szám:
3521
Beilstein:
1696860
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11816
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.071
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
2.54 (vs air)
gőznyomás
122 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
sűrűség
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
onion; alliaceous
SMILES string
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propyl mercaptan is a volatile sulfur compound that is reported to occur in onion, potato and wine.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Food flavors and odors, volatile sulfur compounds in potatoes.
Gumbmann MR & Burr HK.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 12(5), 404-408 (1964)
Estimation of volatile sulphur compounds in beer.
Walker MD
Journal of the Institute of Brewing, 98(4), 283-287 (1992)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
Noelia B Luque et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14514-14521 (2011-10-06)
Periodic density functional calculations have been carried out to investigate both the thiol adsorption on Au(111) surface and the reaction mechanism for the formation of the self-assembled monolayers, taking propanethiol as a representative example. The effect of coverage and surface
An improved gas chromatographic method for the detection and quantitation of mercaptans in blood.
H A Mardini et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 113(1), 35-41 (1981-06-02)