Fontos dokumentumok
E3708
Ethanethiol
97%
Szinonimák:
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8.51 psi ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
570 °F
robbanási határérték
18.2 %
törésmutató
n20/D 1.4306 (lit.)
bp
35 °C (lit.)
sűrűség
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Functionalized oxazolidinones by conjugated nucleophilic addition- electrophilic amination reaction.
- Ethyl phenyl sulfide by C-S coupling with iodobenzene.
- Chain transfer agent in the RAFT polymerization of N-isopropylacrylamide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-49.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?