Merck
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥95%
Szinonimák:
Isopropyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHSH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.16
FEMA-szám:
3897
Beilstein:
605260
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.197
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
meaty; onion; sulfurous
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
455 mmHg ( 37.8 °C)
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; onion; sulfurous
SMILES string
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-23.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)