Fontos dokumentumok
P50757
1-Propanethiol
99%
Szinonimák:
1-PP, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.54 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
122 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
sűrűség
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.