Fontos dokumentumok
109207
2-Methyl-2-propanethiol
99%
Szinonimák:
tert-Butyl mercaptan, TBM
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
-0.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
sűrűség
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
<-13.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< -25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?