Fontos dokumentumok
8.07529
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
for synthesis
Szinonimák:
1-Propanethiol, Propyl mercaptan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
EC index szám:
203-455-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
165 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
1790 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
67-68 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -34 °C
oldhatóság
1.9 g/L
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
SCCC
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup