Merck
W296600
Sigma-Aldrich
Pyridine
≥99%
Szinonimák:
Aza benzene, Azine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.10
FEMA-szám:
2966
Beilstein:
103233
EC-szám:
Európai Tanács szám:
604
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
gőzsűrűség
2.72 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
robbanási határérték
12.4 %
kiszerelés
composite drum of 25 kg
glass bottle of 1 kg
steel drum of 10 kg
szennyeződések
≤0.50% (water)
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fishy; sour
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reactivity and Steric Parameters from 2D to 3D Bulky Pyridines: Increasing Steric Demand at Nitrogen with Chiral Azatriptycenes.: The research explores the reactivity and steric parameters of bulky pyridines, specifically chiral azatriptycenes, which have potential applications in asymmetric catalysis and pharmaceutical chemistry (Bensaida et al., 2024).
  • Piperidine and Pyridine Series Lead-Free Dion-Jacobson Phase Tin Perovskite Single Crystals and Their Applications for Field-Effect Transistors.: The study investigates the use of piperidine and pyridine series lead-free tin perovskite single crystals in field-effect transistors, highlighting their potential in electronic and optoelectronic applications (Liao et al., 2024).
  • Synthesis, evaluation of biological activity and SAR of new thioalkyl derivatives of pyridine.: This research focuses on the synthesis and biological activity of new thioalkyl derivatives of pyridine, providing insights into their structure-activity relationships (SAR) and potential pharmaceutical applications (Sh Dashyan et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bobby Happ et al.
Chemical Society reviews, 41(6), 2222-2255 (2011-11-15)
Pyridine-based ligands, such as 2,2'-bipyridine and 1,10-phenanthroline, have gained much interest in the fields of supramolecular chemistry as well as materials science. The appealing optoelectronic properties of their complexes with heavy d(6) transition metal ions, such as Ru(ii), Os(II), Re(I)
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)
Nathalie Ségaud et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 691-700 (2013-01-11)
We report the synthesis, characterization, and solution chemistry of a series of new Fe(II) complexes based on the tetradentate ligand N-methyl-N,N'-bis(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane or the pentadentate ones N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane and N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,3-diaminopropane, modified by propynyl or methoxyphenyltriazolyl groups on the amino functions. Six of
Ye Wei et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 3756-3759 (2013-02-27)
We describe here a [3+3]-type condensation reaction of O-acetyl ketoximes and α,β-unsaturated aldehydes that is synergistically catalyzed by a copper(I) salt and a secondary ammonium salt (or amine). This redox-neutral reaction allows modular synthesis of a variety of substituted pyridines
Greg M Kowalski et al.
Biochemical and biophysical research communications, 462(1), 27-32 (2015-05-02)
Defects in muscle glucose metabolism are linked to type 2 diabetes. Mechanistic studies examining these defects rely on the use of high fat-fed rodent models and typically involve the determination of muscle glucose uptake under insulin-stimulated conditions. While insightful, they