Fontos dokumentumok
W246204
Ethyl valerate
≥98%, FG
Szinonimák:
Ethyl pentanoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; green; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?