Merck
W322806
Sigma-Aldrich
Propyl disulfide
≥98%, FG
Szinonimák:
Dipropyl disulfide, Propyl disulfide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2SSCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.31
FEMA-szám:
3228
Beilstein:
969200
EC-szám:
Európai Tanács szám:
540
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.014
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
SMILES string
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propyl disulfide is a volatile flavor compound mainly found in allium species such as onion, chive and scallions.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile constituents of the distilled oils of Welsh onions (Allium fistulosum L. variety maichuon) and scallions (Allium fistulosum L. variety caespitosum).
Kuo MC & Ho CT.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(1), 111-117 (1992)
C Teyssier et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 28(6), 648-654 (2000-05-23)
The metabolism of dipropyl disulfide (DPDS), an Allium sulfur compound, was investigated in rat liver cell subfractions and in an isolated perfused rat liver. DPDS is oxidized to dipropyl thiosulfinate (DPDSO) by rat microsomes. The contribution of cytochrome P450 enzymes
Han-Seung Shin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(26), 7684-7690 (2002-12-12)
Organosulfur compounds and sodium bisulfite significantly inhibited (P < 0.05) heterocyclic aromatic amine (HAA) formation in model systems containing phenylalanine, creatinine, and glucose. There was, however, no inhibition by the same compounds in a model system containing only phenylalanine and
Volatile flavor compounds from onion.
Boelens M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 984-991 (1971)
Volatile flavor components of chive (Allium schoenoprasum L.).
Hashimoto S, et al.
Journal of Food Science, 48(6), 1858-1859 (1983)