Merck
P50773
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥97%
Szinonimák:
Isopropyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHSH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.16
Beilstein:
605260
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97%
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
455 mmHg ( 37.8 °C)
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-23.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)