Merck
W274615
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide
redistilled, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
DMS, Methyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.13
FEMA-szám:
2746
Beilstein:
1696847
EC-szám:
Európai Tanács szám:
483c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.006
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cabbage; green; onion; vegetable; sulfurous; tomato
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
redistilled
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
redistilled
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
402 °F
robbanási határérték
19.7 %
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol)
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cabbage; green; onion; vegetable; sulfurous; tomato
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Maoa(29253)
Related Categories
Általános leírás
Dimethyl sulfide is a volatile flavor compound found in butter{32), green tea and sweet corn.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-32.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
Sheree Yau et al.
The ISME journal, 7(10), 1944-1961 (2013-04-27)
Organic Lake is a shallow, marine-derived hypersaline lake in the Vestfold Hills, Antarctica that has the highest reported concentration of dimethylsulfide (DMS) in a natural body of water. To determine the composition and functional potential of the microbial community and
Hayley E Arnold et al.
Global change biology, 19(4), 1007-1016 (2013-03-19)
The production of the marine trace gas dimethyl sulfide (DMS) provides 90% of the marine biogenic sulfur in the atmosphere where it affects cloud formation and climate. The effects of increasing anthropogenic CO2 and the resulting warming and ocean acidification