Fontos dokumentumok
92262
Trimethylamine solution
43.0-49.0% in H2O (T)
Szinonimák:
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine, TMA solution
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
43.0-49.0% in H2O (T)
sűrűség
0.83-0.88 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?