Fontos dokumentumok
290629
N,N-Dimethylcyclohexylamine
99%
Szinonimák:
Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3.6 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
419 °F
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
sűrűség
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as switchable hydrophilicity solvent (SHS) for the extraction of lipids from freeze-dried samples of Botryococcus braunii microalgae for biofuel production
- as catalyst in three-component organocatalyzed Strecker reaction on water
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?