733857
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution
2 wt. % in H2O
Szinonimák:
Polyethylene glycol, TPGS-750-M
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Bucherer Carbazole Synthesis
reagent type: surfactant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
2 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.336
sűrűség
1.002 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Included among the possible reactions are:
- Olefin metathesis
- Pd-catalyzed cross coupling reactions including Heck, Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Buchwald-Hartwig reactions
- C-H activation reactions
Second generation amphiphile for cross-coupling reactions in water
Egyéb megjegyzések
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Lipshutz és munkatársai a közelmúltban kifejlesztettek egy második generációs technológiát az eredeti PTS-t lehetővé tevő felületaktív anyagukhoz, amely a TPGS-750-M polioxietanil-α-tokoferil-szukcinát származékon alapul.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Protocols
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Related Content
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.