Fontos dokumentumok
W313009
Butylamine
≥99%
Szinonimák:
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
594 °F
robbanási határérték
9.8 %
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fishy; meaty
SMILES string
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Characteristics of Purified Horse Oil by Supercritical Fluid Extraction with Different Deodorants Agents.: This study explores the purification of horse oil using supercritical fluid extraction, focusing on the effectiveness of various deodorant agents including butylamine. The research demonstrates the potential of butylamine in enhancing the quality and usability of horse oil in food and pharmaceutical applications (Anneke et al., 2024).
- A divergent one-pot thiol-Michael strategy to create β-thiophene-fused porphyrins.: This paper presents a novel one-pot thiol-Michael addition strategy to synthesize β-thiophene-fused porphyrins. The use of butylamine in the reaction demonstrates its utility in organic synthesis and potential applications in developing new materials for electronic and photonic devices (Singh et al., 2024).
- Strain engineering improves the photovoltaic performance of carbon-based hole-transport-material free CsPbIBr(2) perovskite solar cells.: This study enhances the performance of perovskite solar cells through strain engineering. Butylamine is utilized in the process, showcasing its application in improving the efficiency of renewable energy technologies (He et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?