Fontos dokumentumok
126802
Heptylamine
99%
Szinonimák:
1-Aminoheptane
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCN
InChI
1S/C7H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?