Fontos dokumentumok
W324108
Trimethylamine solution
25 wt. % in H2O
Szinonimák:
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
gőzsűrűség
2.04 (vs air)
gőznyomás
232 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
374 °F
koncentráció
25 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.357
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fishy; meaty; oily; fruity; rancid
SMILES string
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Unraveling Ammonia and Trimethylamine Uptake on Conductive Doped Polyaniline.: This research investigates the adsorption properties of ammonia and trimethylamine on conductive doped polyaniline, contributing to the development of advanced materials for gas sensing applications (Pascaud et al., 2024).
- TMAO perturbs intermolecular vibrational motions of water revealed by low-frequency modes.: The study delves into how trimethylamine-N-oxide (TMAO) affects the vibrational motions of water molecules, providing insights into the molecular interactions in aqueous solutions (Liu & Okuno, 2024).
- Trimethylamine-N-oxide depletes urea in a peptide solvation shell.: This article explores the interaction between TMAO and urea in peptide solvation shells, enhancing our understanding of protein stability in varying chemical environments (Nasralla et al., 2024).
- Co-Solutes Induced Changes in the Properties of Polymeric Solution and Water Dynamics.: This research investigates the impact of co-solutes, including trimethylamine, on the properties of polymeric solutions and water dynamics, contributing to the field of solution chemistry (Bhattacharjee et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
37.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
3.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?