Merck
M25007
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropylamine
99%
Szinonimák:
1-Amino-3-methoxypropane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2)3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
Beilstein:
878144
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
20 mmHg ( 30 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
518 °F
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)