Fontos dokumentumok
W297003
Pyruvic acid
≥97%, FG
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
sűrűség
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; acidic; sour
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.