Fontos dokumentumok
677175
Pyruvic-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid-1-13C, 2-Oxopropionic acid-1-13C, 13C Labeled pyruvic acid, Pyruvic acid-1-13C
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
bp
165 °C
mp
11-12 °C
sűrűség
1.281 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.