Merck
W336203
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl disulfide
≥95%, FG
Szinonimák:
Furfuryl methyl disulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8OS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.26
FEMA-szám:
3362
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11513
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
13.064
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
bp
60-61 °C/0.8 mmHg (lit.)
60-61 °C/0.8 mmHg
sűrűség
1.175 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
SMILES string
CSSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS2/c1-8-9-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLSLQQCDHOZMDT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 0.2-1.0 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Coffee, malt, pork liver, wheat bread, asparagus, potato, roasted turkey, grilled beef, malt, cocoa, cooked rice, mushrooms, clams.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 70-70 (2002)