Merck
W225800
Sigma-Aldrich
Cassia oil
FG
Szinonimák:
Cinnamomum cassia
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2258
Európai Tanács szám:
401n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
woody; spicy
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
Cinnamomum cassia Blume
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
Cinnamomum cassia Blume
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
törésmutató
n20/D 1.609
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; spicy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 10 ppm
Elkészítési megjegyzés
Extraction method: steam distillation
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91.67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)