Fontos dokumentumok
105481
1,3-Diphenylisobenzofuran
97%
Szinonimák:
1,3-Diphenyl-2-benzofuran, 2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran
Teszt
97%
form
solid
mp
128-130 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2oc(-c3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C20H14O/c1-3-9-15(10-4-1)19-17-13-7-8-14-18(17)20(21-19)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?