Merck
W236101
Sigma-Aldrich
δ-Decalactone
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
(±)-5-Decanolide, δ-Decanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valerolactone, (±)-6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
FEMA-szám:
2361
Beilstein:
117520
EC-szám:
Európai Tanács szám:
621
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.007
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
SMILES string
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
δ-Decalactone is the main flavor compound found in nonfat dry milk, evaporated and dried whole milk. It is also reported to be responsible for the coconut-like off-flavor in fat-containing dairy products.
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Sherry, white wine, mango, cassava, loganberry and fresh plum.
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (2002)
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining