Fontos dokumentumok
W262528
Lemon oil
cold-pressed, California origin, FG
Szinonimák:
Lemon oil c.p. california
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Citrus limon
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
optikai aktivitás
[α]20/D +64°, neat
minőség
cold-pressed
összetétel
may contain IFRA restricted Citral, ≤3.0%
may contain IFRA restricted Geraniol, ≤0.2%
eredet
California origin
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
sűrűség
0.850 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
lemon; citrus
Related Categories
Alkalmazás
- Preparation, Characterization and Biological Activities of an Oil-in-Water Nanoemulsion from Fish By-Products and Lemon Oil by Ultrasonication Method.: This paper presents the preparation and biological evaluation of a nanoemulsion combining fish by-products and lemon oil. The study highlights the nanoemulsion′s potential antimicrobial and antioxidant activities (Azmi NAN et al., 2022).
- Impact of pea protein-inulin conjugates prepared via the Maillard reaction using a combination of ultrasound and pH-shift treatments on physical and oxidative stability of algae oil emulsions.: This research examines the impact of pea protein-inulin conjugates on the stability of algae oil emulsions, with lemon oil used to assess oxidative stability improvements (Jiang W et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.