Merck
W278106
Sigma-Aldrich
γ-Nonanoic lactone
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Aldehyde C18, Coconut aldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.22
FEMA-szám:
2781
EC-szám:
Európai Tanács szám:
178
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.001
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; creamy; fatty; oily; buttery; sweet
SMILES string
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
γ-Nonanoic lactone is an oak lactone commonly found in wines aged in oak barrels. It is the main flavor component of coconut. γ-Nonanoic lactone is also a potential multi-species attractant lure for grain beetle pests.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The preparation and use of novel immobilised guanidine catalysts in base-catalysed epoxidation and condensation reactions.
Blanc AC, et al.
Green Chemistry, 2(6), 283-288 (2000)
Determination of volatile oak compounds in aged wines by multiple headspace solid-phase microextraction and gas chromatography?mass spectrometry (MHS-SPME?GC?MS).
Carrillo JD & Tena MT.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 385(5), 937-943 (2006)
Progress towards a multi-species lure: identification of components of food volatiles as attractants for three storage beetles.
Collins LE, et al.
Journal of Stored Products Research, 43(1), 53-63 (2007)
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the