Merck
W209805
Sigma-Aldrich
Anisyl acetate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
FEMA-szám:
2098
EC-szám:
Európai Tanács szám:
209
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.019
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise; cherry; sweet; vanilla
SMILES string
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 30 ppm
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)