Merck
60420
Sigma-Aldrich
Potassium oleate
technical, ≥87% (fatty acid)
Szinonimák:
Oleic acid potassium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.55
Beilstein:
4167152
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥87% (fatty acid)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥87% (fatty acid)
szennyeződések
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
SMILES string
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Általános leírás
Potassium oleate (PO), also known as oleic acid potassium salt, is an anionic surfactant characterized by a long hydrophobic hydrocarbon chain and a hydrophilic carboxylic acid end group. It is commonly utilized in organic synthesis as both a surfactant and an emulsifier.
Alkalmazás
Potassium oleate can be used to synthesize uncoagulative oleic acid magnetic ultrafine particles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Preparation of ultrafine particle multilayers using the Langmuir?Blodgett technique"
<BIG>Nakaya T, et al.</BIG>
Journal of Materials Chemistry, 6(05), 691-697 (1996)