Fontos dokumentumok
W277002
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
Nerol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
103-105 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
nerol
Érzékszervi
fresh; citrus; floral; sweet
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107.78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?