Fontos dokumentumok
W277207
Nerolidol
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
Szinonimák:
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
tartalmaz
synthetic α-tocopherol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
114 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; floral; woody
SMILES string
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Alkalmazás
- Effects of Six Natural Compounds and Their Derivatives on the Control of Coccidiosis in Chickens.: This article discusses the use of natural compounds including nerolidol for controlling coccidiosis in poultry, indicating its applications in veterinary biochemistry and animal health (Hou et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
128 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?