Fontos dokumentumok
W290300
(−)-β-Pinene
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
(1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
~2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
optikai aktivitás
[α]20/D -30 to -15°, neat
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless
sűrűség
0.866 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
herbaceous; woody; pine
SMILES string
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Alkalmazás
- Potential use of pinenes to improve localized insecticide injections targeting the western drywood termite (Blattodea: Kalotermitidae).: This research investigates the use of (−)-β-Pinene as a potential enhancer for insecticide treatments against termites, suggesting improvements in pest control strategies (Poulos et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.