Fontos dokumentumok
8.03945
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride
greener alternative
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
Iron(III) chloride, Ferric chloride, Iron trichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl3Fe
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-729-4
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
oldhatóság:
920 g/L (Hydrolysis)
gőznyomás
1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
306 °C (decomposition)
oldhatóság
920 g/L (Hydrolysis)
sűrűség
2.89 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
1000 kg/m3
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Iron(III) chloride (FeCl3) can be used as a catalyst:
  • For the oxidation of glucose to gluconic acid in water.
  • To synthesize 2-iodo substituted benzo[b]thiophenes by iodocyclization of 2-alkynylthioanisoles in the presence of sodium iodide and ethanol as a solvent.
  • In the glycosylation sugars in the presence of allyl and alkynyl alcohols to synthesize corresponding glycosides.
  • To prepare 1,2-trans glycosyl azides by azido glycosylation of glycosyl β-peracetates.
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (Fe): passes test
Identity (Cl): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Iron (III) chloride catalyzed glycosylation of peracylated sugars with allyl/alkynyl alcohols
Narayanaperumal S, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 23, 1982-1988 (2012)
Green synthesis of benzo [b] thiophenes via iron (III) mediated 5-endo-dig iodocyclization of 2-alkynylthioanisoles
Kesharwani T, et al.
Tetrahedron Letters, 57(3), 411-414 (2016)
Santosh B Salunke et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(37), 10440-10442 (2011-08-16)
A highly efficient and mild method for azido glycosylation of glycosyl β-peracetates to 1,2-trans glycosyl azides was developed by using inexpensive FeCl(3) as the catalyst. In addition, we demonstrated, for the first time, that FeCl(3) in combination with copper powder
Oxidative conversion of glucose to gluconic acid by iron (III) chloride in water under mild conditions
Zhang H, et al.
Green Chemistry, 18(8), 2308-2312 (2016)