Fontos dokumentumok
50949
Nerol
analytical standard
Szinonimák:
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, Nerol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.467-1.478
n20/D 1.474 (lit.)
bp
103-105 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Alkalmazás
- e-cigarette refill solutions by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry with electrospray ionization (HPLC-ESI-MS/MS) as well as gas chromatography (GC) coupled to MS/MS operating under the electron impact (EI) mode and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Honeybush tea (Cyclopia spp.) by headspace solid phase microextraction (HS-SPME) and comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC) with flame ionization detection (FID) and a single stage modulator.
- Hanzhong black tea (Camellia sinesis) by solid phase extraction (SPE) and GC coupled to MS as well as olfactometry.
- Wine by liquid-liquid extraction (LLE) and EI-GC-MS with selective ion monitoring (SIM) detection.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107.78 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?