Fontos dokumentumok
W250708
Geraniol
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
5.31 (vs air)
gőznyomás
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
összetétel
Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
linalool, citral (neral+geranial), nerol, geraniol, limonene (sum of D, L and DL)
Érzékszervi
fruity; citrus; floral; rose; sweet
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Alcohol exacerbates psychosocial stress-induced neuropsychiatric symptoms: Attenuation by geraniol.: Investigates the protective effects of geraniol against alcohol-enhanced psychosocial stress, highlighting its potential therapeutic benefits for neuropsychiatric conditions (Ben-Azu et al., 2024).
- Chemical and Electrophysiological Characterisation of Headspace Volatiles from Yeasts Attractive to Drosophila suzukii.: Studies the attraction of the fruit fly Drosophila suzukii to volatile compounds produced by yeasts, including geraniol, providing insights into pest control strategies (Castellan et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?