Merck
W290203
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
(1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
FEMA-szám:
2902
Beilstein:
1903790
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2112
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
01.004
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Pinus spp.
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
~3 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
optikai aktivitás
[α]20/D −41°, neat
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
α-pinene and β-pinene
Érzékszervi
camphoraceous; woody; pine
SMILES string
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Általános leírás
(-)-α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in forest trees such as Eucalyptus sp., Pinus sp. and Quercus sp.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
88.3 °F
Lobbanási pont (C)
31.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?-Pinene inhibits growth and induces oxidative stress in roots.
Singh HP, et al.
Annals of Botany, 98(6), 1261-1269 (2006)